Learn More
3-epi-ocratoxina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-epi-Ochratoxin A |
| CAS | 189152-21-4 |
| Fórmula molecular | C20H18ClNO6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3S,14S-Ochratoxin A, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1 |
| SMILES | ClC1=C2C(C(O[C@H](C2)C)=O)=C(C(C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1)O |
| Nombre IUPAC | ((S)-5-cloro-8-hidroxi-3-metil-1-oxoisocromano-7-carbonil)-L-fenilalanina |
| Peso molecular (g/mol) | 403.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.08 |