Learn More
3-epi-ocratoxina A-d5, TRC
Código de producto. 30425885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425885 1 mg
30425569 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1484971MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-epi-Ochratoxin A-d5
CAS 1177316-02-7
Fórmula molecular C20H13D5ClNO6
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3S,14S-Ochratoxin A-d5, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine-d5;
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(3S)-5-cloro-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-3,4-dihidroisocromen-7-carbonil]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 408.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 408,1136 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)