Learn More
3-epi-ganaxolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-epi-Ganaxolone |
| CAS | 1264737-31-6 |
| Fórmula molecular | C22H36O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-epi-Ganaxolone, (3β,5α)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one, 1-((3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-3,10,13-trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethenone, 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-3,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36O2/c1-14(23)17-7-8-18-16-6-5-15-13-20(2,24)11-12-21(15,3)19(16)9-10-22(17,18)4/h15-19,24H,5-13H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(C)=O)([H])C1 |
| Nombre IUPAC | 1-((3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-3,10,13-trimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.27 |