Learn More
3'''-Epi-Empagliflozin, TRC
Código de producto. 30011511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011511 25 mg 25 miligramos
30007068 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58600025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864070-43-9
Fórmula molecular C23H27ClO7
Peso molecular (g/mol) 450.91
Sinónimo (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, Empagliflozin Impurity C
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-(((R)-tetrahidrofurano-3-il)oxi)benzil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](C2=CC(CC3=CC=C(O[C@H]4COCC4)C=C3)=C(Cl)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Nombres de analitos o componentes 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Porcentaje de pureza >95%