Learn More
3-endo-cloro-pinano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-endo-Chloro-pinane |
| CAS | 185378-26-1 |
| Fórmula molecular | C10 H17 Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane, 3-exo-Chloro-pinane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17Cl/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@H](Cl)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3R,5R)-3-cloro-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 172.695 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.102 |