Learn More
3-eicosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Eicosanone |
| CAS | 2955-56-8 |
| Fórmula molecular | C20H40O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl Heptadecyl Ketone, NSC 406005 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | icosan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.3079 |