Learn More
3-(Dodecilamino)propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dodecylamino)propionitrile |
| CAS | 4763-40-0 |
| Fórmula molecular | C15 H30 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-12,14-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCNCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(dodecilamino)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.412 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.241 |