Learn More
3-(Difenilfosfino)propilamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427158 250 mg 250 miligramos
15407158 1 g 1 g
15417158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60672.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-(difenilfosfino)propilamina se utiliza como un producto farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de los agentes oxidantes, el aire y los ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16605-03-1
Fórmula molecular C15H18NP
Peso molecular (g/mol) 243.29
Número MDL MFCD00233832
Clave InChI DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
PubChem CID 280677
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropan-1-amina
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Beilstein 2730850
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.28
Porcentaje de pureza ≥97%