Learn More
3-(Difenilfosfino)propilamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407158 1 g 1 g
15427158 250 mg 250 miligramos
15417158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-(difenilfosfino)propilamina se utiliza como un producto farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de los agentes oxidantes, el aire y los ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16605-03-1
Fórmula molecular C15H18NP
Peso molecular (g/mol) 243.29
Número MDL MFCD00233832
Clave InChI DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
PubChem CID 280677
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropan-1-amina
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2730850
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.28
Porcentaje de pureza ≥97%