Learn More
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97%, Acros Organics™
Código de producto. 11389391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11389391 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 11389391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434130010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
CAS 16605-03-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C15H18NP
Número MDL MFCD00233832
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
Clave InChI DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (3-aminopropyl)diphenylphosphane
Peso molecular (g/mol) 243.29
PubChem CID 280677
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.