Learn More
Ácido 3-(Difenilfosfino)Bencenosulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30384962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384962 50 mg
30372682 10 mg
30371532 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49492050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63995-75-5
Fórmula molecular C18H14NaO3PS
Peso molecular (g/mol) 364.33
Sinónimo Diphenyl(3-sulfophenyl)phosphine Sodium Salt, Diphenylphosphinobenzene-m-sulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Mono(m-sulfonatophenyl)diphenylphosphine, Sodium (Diphenylphosphino)benzene-3-sulfonate, Sodium diphenyl(3-sulfonatophenyl)phosphine Dihydrate, TPPMS, [3-(Sodium Sulfonato)phenyl]diphenylphosphine, 3-Sulfonatophenyl)diphenylphosphane Sodium Salt, (m-Sulfonatophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt, (m-Sulfophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O3PS.Na/c19-23(20,21)18-13-7-12-17(14-18)22(15-8-3-1-4-9-15)16-10-5-2-6-11-16;/h1-14H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1