Learn More
3-(Difenilmetoxi)-1,2-propanodil, TRC
Código de producto. 30384255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384255 1 g
30386924 50 mg
30377768 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4917051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19574-66-4
Fórmula molecular C16 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 258.31
Sinónimo 3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol
Nombre IUPAC 3-benzhidriloxipropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)COC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1256