Learn More
Ácido 3-(dimetilsulfamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409617 250 mg 250 miligramos
15499607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52838.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 871329-59-8 | C8H12BNO4S | 229.057 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871329-59-8
Fórmula molecular C8H12BNO4S
Peso molecular (g/mol) 229.057
Número MDL MFCD07363747
Clave InChI SGERXKCDWJPIOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n,n-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, n,n-dimethyl 3-boronobenzenesulfonamide, 3-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 3-n,n-dimethylsulphonamido benzeneboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl benzeneboronic acid, 3-n,n-dimethylsulfonamidophenyl boronic acid, boronic acid, 3-dimethylamino sulfonyl phenyl, boronic acid,b-3-dimethylamino sulfonyl phenyl, acmc-209qg4
PubChem CID 44119634
Nombre IUPAC ácido [3-(dimetilsulfamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)N(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 98%