Learn More
3-(Dimetilfosfono)-N-metilpropionamida (~70%), TRC
Código de producto. 30133136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133136 10 g 10 g
30134317 5 g 5 g
30012310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48079810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20120-33-6
Fórmula molecular C6H14NO5P
Peso molecular (g/mol) 211.15
Sinónimo 3-(Dimethylphosphono)-N-(hydroxymethyl)propionamide;3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;3-(Dimethylphosphono)propionic acid methylolamide;3-(Dimethylphosphono)propionic methylolamide;3-(O,O'-Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;Amgard TFR 1;CP;CP (flame retardant);CP New;Dimethyl N-methylolphosphonopropionamide;Dimethyl [2-[(hydroxymethyl)carbamoyl]ethyl]phosphonate;Dimethyl phosphonomethylolpropionamide;KX 912;N-Methylol-3-(dimethoxyphosphono)propionamide;N-Methylol-3-(dimethylphosphono)propionamide;Nicca Fi-None CG 700 Conc.;Pyrovatex 3805, Pyrovatex CF, Pyrovatex CP, Pyrovatex CP New, Spolapret OS
Nombre IUPAC 3-dimetoxifosforil-N-(hidroximetil)propanamida
SMILES COP(=O)(CCC(=O)NCO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14NO5P/c1-11-13(10,12-2)4-3-6(9)7-5-8/h8H,3-5H2,1-2H3,(H,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.061