Learn More
3-(dimetilfenilsilil)-ciclobutanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylphenylsilyl)-cyclobutanone |
| CAS | 847158-84-3 |
| Fórmula molecular | C12H16OSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16OSi/c1-14(2,12-8-10(13)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C1CC(=O)C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[dimetil(fenil)silil]ciclobutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.097 |