Learn More
3-(Dimetilamino)fenol, TRC
Código de producto. 30375746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375746 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4613001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)phenol
CAS 99-07-0
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)fenol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841