Learn More
3-Dimetilaminopropil-2-benzilaminobenzoato, TRC
Código de producto. 30137274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137274 1 g 1 g
17960815 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4466601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87453-76-7
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 312.41
Sinónimo 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester, Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propilo 2-(benzilamino)benzoato
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1838
Porcentaje de pureza >95%