Learn More
3-Dimetilaminopropil-2-Clorhidrato de Benzilaminobenzoato, TRC
Código de producto. 30132389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132389 100 mg 100 miligramos
17911065 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2196185-65-4
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 348.87
Sinónimo Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, hydrochloride (1:1), 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate hydrochloride, 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propilo 2-(benzilamino)benzoato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1605
Porcentaje de pureza >95%