Learn More
3-(Dimetilaminometil)-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Código de producto. 30384030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384030 50 mg
30382319 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46110550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106961-33-5
Fórmula molecular C18 H21 N3
Peso molecular (g/mol) 279.38
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridine-3-methanamine, N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl)-, 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-il]metanamina
SMILES CN(C)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3/c1-13-5-8-15(9-6-13)18-16(12-20(3)4)21-11-14(2)7-10-17(21)19-18/h5-11H,12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1735