Learn More
3-(Dimetilaminometil)-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, Mikromol™
Descripción
3-(Dimetilaminometil)-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 106961-33-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Imidazo[1,2-a]pyridine-3-methanamine, N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl)-, 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3/c1-13-5-8-15(9-6-13)18-16(12-20(3)4)21-11-14(2)7-10-17(21)19-18/h5-11H,12H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]metanamina |
| Mostrar más |