Learn More
3-(Dimetilaminometil)-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, Mikromol™
Código de producto. 30050619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050619 100 mg 100 miligramos
30051576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050619 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.16
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(Dimetilaminometil)-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 106961-33-5
Nombres de analitos o componentes 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridine-3-methanamine, N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl)-, 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3/c1-13-5-8-15(9-6-13)18-16(12-20(3)4)21-11-14(2)7-10-17(21)19-18/h5-11H,12H2,1-4H3
SMILES CN(C)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]metanamina
Peso molecular (g/mol) 279.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1735 g/mol