Learn More
3-(Dimetilaminometil)-5-nitroindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490919 1 g 1 g
15410929 250 mg 250 miligramos
15400929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63939.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3414-64-0 | C11H13N3O2 | 219.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3414-64-0
Fórmula molecular C11H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 219.244
Número MDL MFCD00544197
Clave InChI SVNVKGIWGOHXPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrogramine, n,n-dimethyl-1-5-nitro-1h-indol-3-yl methanamine, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl-5-nitro, indole, 3-dimethylamino methyl-5-nitro, 3-dimethylamino methyl-5-nitroindole, dimethyl 5-nitro-1h-indol-3-yl methyl amine, 4-22-00-04317 beilstein handbook reference, 3-dimethylaminomethyl-5-nitroindole, 1h-indole-3-methanamine,n-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 18882
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-(5-nitro-1H-indol-3-il)metanamina
SMILES CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole
Cantidad 1 g
Beilstein 216692
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido