Learn More
Clorhidrato de 3-dimetilaminobenzoílo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305005 1 g 1 g
11315005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18433.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117500-61-5 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117500-61-5
Fórmula molecular C9H11Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 220.093
Número MDL MFCD02094023
Clave InChI NUDQPATXNFWFNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino benzoyl chloride hydrochloride, acmc-20an50, 3-dimethylaminobenzoyl chloride hcl, 3-dimethylamino-benzoyl chloride hydrochloride salt, 3-dimethylamino benzoyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22732309
Nombre IUPAC cloruro de 3-(dimetilamino)benzoílo; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2803337
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico