Learn More
Ácido 3-dimetilaminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346370 25 g Frasco de plástico 25 GR
10746141 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115750250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-64-9
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00002497
Clave InChI NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
Nombre IUPAC ácido 3-(dimetilamino)benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C to 153.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 392
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino