Learn More
Ácido 3-dimetilaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430174 25 g 25 g
11440174 100 g 100 g
11450174 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13612.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-dimetilaminobenzoico se utiliza como derivado del ácido benzoico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-64-9
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00002497
Clave InChI NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
Nombre IUPAC ácido 3-(dimetilamino)benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Punto de fusión 148°C to 153°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2208586
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%