Learn More
[3-(Dimetilamino)propil]bromuro de bromuro de fenilfosfonio hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30369752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369752 5 g
30385963 10 g
30384109 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4953035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27710-82-3
Fórmula molecular C23H28Br2NP
Peso molecular (g/mol) 509.3
Sinónimo Phosphonium, [3-(dimethylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (1:1:1) (ACI), Phosphonium, [3-(dimethylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (8CI, 9CI), [3-(Dimethylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide hydrobromide
SMILES Br.[Br-].CN(C)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Dimethylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NP.2BrH/c1-24(2)19-12-20-25(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;;/h3-11,13-18H,12,19-20H2,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.0326