Learn More
Ácido 3-(Dimetilamino)propiónico hidrocloruro, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?