Learn More
Ácido 3-(Dimetilamino)propiónico hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30384523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384523 500 mg -
30381177 250 mg -
30370412 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD456735500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14788-12-6
Fórmula molecular C5H11NO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 153.61
Sinónimo 3-(Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride, 3-(N,N-Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride, 3-Dimethylaminopropanoic Acid HydrochlorideN,N-Dimethyl-beta-alanine Hydrochloride, beta-(Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 3-(dimetilamino)propanoico; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCC(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0557
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.