Learn More
3-[(Dimetilamino)metilo]-2-hexanono, TRC
Código de producto. 30240859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240859 5 g 5 g
30240972 500 mg 500 miligramos
30240819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4622855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10545-23-0
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.25
Nombre IUPAC 3-[(dimetilamino)metil]hexan-2-one
SMILES CCCC(CN(C)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Dimethylamino)methyl]-2-hexanone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO/c1-5-6-9(8(2)11)7-10(3)4/h9H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1467