Learn More
3-[(Dimetilamino)metilo]-1,2,3,9-tetrahidro-9-metil-4H-carbazol-4-one Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134175 5 g 5 g
17959629 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4714005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119812-29-2
Fórmula molecular C16 H20 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 292.8
Sinónimo (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one monohydrochloride
Nombre IUPAC 3-[(dimetilamino)metilo]-9-metil-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1342
Porcentaje de pureza >95%