Learn More
3-[(Dimetilamino)carbonil]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenol |
| CAS | 15789-03-4 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, m-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, N,N-Dimethyl-3-hydroxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)9(12)7-4-3-5-8(11)6-7/h3-6,11H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1cccc(O)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |