Learn More
Éster metílico del ácido [[3-[(dimetilamino)carbonil]-2-piridinil]sulfonil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((3-((Dimethylamino)carbonyl)-2-pyridinyl)sulfonyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144098-18-0 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl N-[3-(N,N-Dimethylcarbamoyl)pyridin-2-ylsulfonyl]carbamate, N-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-13(2)9(14)7-5-4-6-11-8(7)19(16,17)12-10(15)18-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,15) |
| SMILES | O=S(C1=NC=CC=C1C(N(C)C)=O)(NC(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilcarbamoil)piridin-2-il]sulfonilcarbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 287.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.06 |