Learn More
Éster etílico del ácido [[3-[(dimetilamino)carbonil]-2-piridinil]sulfonil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144098-17-9 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N3 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-4-19-11(16)13-20(17,18)9-8(6-5-7-12-9)10(15)14(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ncccc1C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilcarbamoil)piridin-2-il]sulfonilcarbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 301.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0732 |