Learn More
Alcohol 3-(dimetilamino)bencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10047659 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10047659 1 g 1 g
10057659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10047659 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23501-93-1 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23501-93-1
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00017342
Clave InChI YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino phenyl methanol, 3-dimethylamino benzyl alcohol, 3-dimethylaminobenzyl alcohol, m-dimethylamino benzyl alcohol, benzenemethanol,3-dimethylamino, 3-dimethylamino phenyl methan-1-ol, benzyl alcohol, m-dimethylamino, benzenemethanol, 3-dimethylamino
PubChem CID 90133
Nombre IUPAC [3-(dimetilamino)fenil]metanol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 109.0°C to 110.0°C (0.1 Torr)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.