Learn More
3-(dimetilamino)-4'-bromopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylamino)-4'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 2138-34-3 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Br N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14BrNO/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bromofenil)-3-(dimetilamino)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0259 |