Learn More
Clorhidrato de cloruro de 3-dimetilamino-2-metilpropil-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Dimethylamino-2-methylpropyl-d6 Chloride Hydrochloride |
| CAS | 1329614-05-2 |
| Fórmula molecular | C6H9D6Cl2N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propanamine-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-2-methyl-3-(dimethylamino)propane-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-3-(N,N-dimethylamino)-2-methylpropane-d6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-7)5-8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(C)CCl)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2-metil-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0958 |