Learn More
3-(Dimetilamino)-2-metil-2-propenal, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11915331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11915331 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11915331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440370050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
CAS 19125-76-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Amarillo
Densidad 0.9710g/mL
Punto de ebullición 72°C to 74°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula molecular C6H11NO
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.971
Sinónimo z-3-dimethylamino-2-methylacrylaldehyde, 2z-3-dimethylamino-2-methylacrylaldehyde, 2z-3-dimethylamino-2-methylprop-2-enal, z-3-dimethylamino-2-methylprop-2-enal, 2-propenal, 3-dimethylamino-2-methyl-, z, 2-propenal, 3-dimethylamino-2-methyl-, 2z
Clave InChI JGAMOQYFDMQPRJ-XQRVVYSFSA-N
SMILES CC(=CN(C)C)C=O
Nombre IUPAC (Z)-3-(dimetilamino)-2-metilprop-2-enal
Peso molecular (g/mol) 113.16
PubChem CID 5919306
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Aceite o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.