Learn More
Clorhidrato de 3-(dimetilamino)-1-(tiofen-2-il)propan-1-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(dimetilamino)-1-(tiofen-2-il)propan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5424-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (1:1), : 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (7CI,9CI), 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NOS.ClH/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 3-(dimetilamino)-1-tiofen-2-ilpropan-1-ona; clorhidrato |
| Mostrar más |