Learn More
3-dimetilamino-1-propino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Dimethylamino-1-propyne |
| CAS | 7223-38-3 |
| Fórmula molecular | C5H9N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Dimethylaminoprop-2-yne, 3-(Dimethylamino)-1-propyne, 3- (Dimethylamino)propyne, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propyne, 3-(N,N-Dimethylamino)propyne, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine, N,N-Dimethyl-2- propynamine, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethyl-N-(2-propynyl)amine, N,N-Dimethylpropargylamine, Propargyldimethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3 |
| SMILES | C#CCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilprop-2-in-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 83.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.07 |