Learn More
3-Dimetilamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10529420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10529420 500 g Frasco de vidrio 500 g
10496910 5 g Frasco de vidrio 5 g
10406920 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10529420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115885000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3179-63-3 | C5H13NO | 103.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-63-3
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00002945
Clave InChI PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propan-1-ol
SMILES CN(C)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8860g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 500 g
Beilstein 04, I, 433
Gravedad específica 0.886
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 6.85 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.