Learn More
3-Dimetilamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10496910 5 g Frasco de vidrio 5 g
10406920 100 g Frasco de vidrio 100 g
10529420 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10496910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115880050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3179-63-3 | C5H13NO | 103.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-63-3
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00002945
Clave InChI PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propan-1-ol
SMILES CN(C)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8860g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 5 g
Beilstein 04, I, 433
Gravedad específica 0.886
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 6.85 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.