Learn More
3-Dimetilamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425163 100 mL 100 ml
11435163 500 mL 500 ml
11445163 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12800.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-Dimetilamino-1-propanol, es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-63-3
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00002945
Clave InChI PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propan-1-ol
SMILES CN(C)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-propanol
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3OH
Índice de refracción 1.436
Cantidad 100 mL
Número UN UN2734
Beilstein 1732032
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%