Learn More
3-dimetilamino-1-fenilpropan-1-ol, Mikromol
Código de producto. 30459504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459504 4 x 25 mg -
17982116 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459504 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.1000254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-dimetilamino-1-fenilpropan-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
CAS 5554-64-3
Nombres de analitos o componentes 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 179.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.131 g/mol