Learn More
3-Dimetilamino-1-(4-metoxifenil)-2-propen-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488285 5 g 5 g
15498285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33051.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18096-70-3
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.26
Número MDL MFCD00097914,MFCD00097914
Clave InChI FXNAUCNJLHEGGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2z-3-dimethylamino-1-4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-methoxy-phenyl-propenone
PubChem CID 17024616
Nombre IUPAC (Z)-3-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 95%