Learn More
3-Dimetilamino-1-(4-fluorofenil)-2-propen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458745 5 g 5 g
15468745 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34021.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75175-77-8
Fórmula molecular C11H12FNO
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD00111509
Clave InChI GTJNUCRUOWBWEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluoro-phenyl-propenone, 4-fluorophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-4'-fluoro-beta-dimethylamino acrylophenone, propenone, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2-propen-1-one, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one #
PubChem CID 5374477
Nombre IUPAC (E)-3-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)prop-2-en-1-ona
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.22
Porcentaje de pureza 97%