Learn More
3-Dimetilamino-1-(3-piridil)-2-propen-1-ona, TRC
Código de producto. 30371676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371676 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30371676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462145500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Fórmula molecular C10H12N2O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Imatinib Dimethylamino Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Peso molecular (g/mol) 176.22