Learn More
3-Dimetilamino-1-(3-piridil)-2-propen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460538 5 g 5 g
15430876 250 mg 250 miligramos
15450538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54187.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-dimetilamino-1-(3-piridil)-2-propen-1-ona se usa como intermedio farmacéutico, un intermedio del imatinib.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55314-16-4
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Número MDL MFCD00115180
Clave InChI MZLRFUCMBQWLNV-FNORWQNLSA-N
Sinónimo 1-3-pyridyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl-propenone, dimethylaminopyridinylpropenone, 3-dimethylamino-1-3-pyridyl-2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-pyridinyl-2-propene-1-one, 3-3-dimethylamino acryloyl pyridine, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-ylprop-2-en-1-one
PubChem CID 5369165
Nombre IUPAC (E)-3-(dimetilamino)-1-piridin-3-ilprop-2-es-1-ona
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.