Learn More
Tartrato de dibenzoilo de 3-(dimetilamino)-1-(3-benciloxifenil)-2S-metil-1-propanona, TRC
Código de producto. 30379189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379189 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30379189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460970500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
CAS 1004315-81-4
Fórmula molecular C37H37NO10
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-(Dimethylamino)-2S-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2.C18H14O8/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16;19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3;1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t15-;13-,14-/m01/s1
SMILES C[C@@H](CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1.OC(=O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; (2S)-3-(dimetilamino)-2-metil-1-(3-fenilmetoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 655.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.2417