Learn More
3-(Dimetilamino)-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30374260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374260 1 g
30372535 10 g
30369674 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4617001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-57-4
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.16
Sinónimo (±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, Methicol, NSC 8655
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propano-1,2-diol
SMILES CN(C)CC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0946