Learn More
Clorhidrato de 3-(dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 5409-58-5 |
| Fórmula molecular | C15H18ClNO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Dimethylamino-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO.ClH/c1-16(2)11-10-15(17)14-9-5-7-12-6-3-4-8-13(12)14;/h3-9H,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(dimetilamino)-1-naftalen-1-ilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 263.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1077 |