Learn More
3-(Dimetil-d6-amino)-1-propilamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6 |
| CAS | 1219802-71-7 |
| Fórmula molecular | C5 2H6 H8 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCN)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N',N'-bis(trideuteriometil)propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1534 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |